Learn More
AM211, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498257
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498257 5 mg 5mg
16445558 10 mg 10mg
16436116 100 mg 100mg
16421727 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498257 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13213
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico AM211
CAS 1175526-27-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H27F3N2O4
Quantità 5 mg
Sinonimo AM211 free acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.75 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2CN(CC)C(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C(OC)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 500.51
Peso formulazione 500.51
Percent Purity 98.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only