Learn More
AM580, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480347
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480347 50 mg 50mg
16456707 5 mg 5mg
16433998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16480347 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10475
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico AM580
CAS 102121-60-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25NO3
Quantità 50 mg
Sinonimo CD336 NSC608001 Ro 40-6055
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C
Molecular Weight (g/mol) 351.44
Peso formulazione 351.44
Percent Purity 99.46%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only