Learn More
Amantadine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Amantadine hydrochloride inhibits several ion channels such as NMDA and M2, and also inhibits Coronavirus ion channels. Amantadine hydrochloride also has anti-orthopoxvirus and anticancer activity. Amantadine hydrochloride can be used for Parkinson's disease, postoperative cognitive dysfunction (POCD) and COVID-19 research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amantadine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 665-66-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H18ClN |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | 1-Adamantanamine hydrochloride 1-Adamantylamine hydrochloride 1-Aminoadamantane hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (532.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (266.37 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only