Learn More
Amantadine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137158 5 g 5g
17912465 100 mg 100mg
17914345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137158 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5758205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 665-66-7
Formula molecolare C10 H17 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 187.71
Sinonimo 1-Adamantanamine, hydrochloride (8CI), Adamantanamine hydrochloride (6CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, hydrochloride (9CI), 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, ADS 5102, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral
IUPAC Name adamantan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Amantadine Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
Peso formulazione 187.1128
Percent Purity >95%