Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amaranth, 85%, pure
Codice prodotto. 10031690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10031690
Marca: Thermo Scientific Chemicals 153030250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 915-67-3 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 915-67-3
Formula molecolare C20H11N2Na3O10S3
Molecular Weight (g/mol) 604.46
Numero MDL MFCD00004076
InChI Key VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
Sinonimo Acid Red 27, C.I. 16185
PubChem CID 6364527
IUPAC Name trisodium;3-oxo-4-[(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Amaranth
Punto di fusione 218.0°C to 220.0°C
Nota nome Pure
Intervallo percentuale saggio 85%
Indice di Merck 15, 369
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in alcohol, insoluble in most organic solvents
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 604.46
Percent Purity 85%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 80% min.
Colore Brown to Brown/Red
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amaranth