Learn More
Fisherbrand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato ambrato con tappo
Codice prodotto. 11359443 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
Tolleranza:
±0.01 mL
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.06 mL
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Tolleranza unitSize
11359443 1000 mL 24/29 ±0.4 ml pezzi 2
11379433 10 mL 10/19 ±0.025 ml pezzi 5
11329443 200 mL 14/23 ±0.15 ml pezzi 2
11339443 250 mL 14/23 ±0.15 ml pezzi 2
11389433 20 mL 10/19 ±0.04 ml pezzi 5
11399433 25 mL 10/19 ±0.04 ml pezzi 5
11349443 500 mL 19/24 ±0.25 ml pezzi 2
11309443 50 mL 12/21 ±0.06 mL pezzi 5
11319443 100 ml 12/21 ±0.01 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11359443
Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 28058
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La fiasca volumetrica in vetro borosilicato ambrato include un tappo in polietilene intercambiabile.
Amber Borosilicate Glass Volumetric Flask includes interchangeable polyethylene stopper.
With one mark graduation and interchangeable polyethylene stopper. The details on each flask include confirmation of compliance to International Standards as well as an individual re-order code. The Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' is downloadable for this item from the 'Documentation' tab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664
Materiale chiusura Polietilene
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Tolleranza ±0.4 ml
Graduated
Classe Classe A
Dimensione chiusura 24/29