Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16174407 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1000 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 48
pezzi 60
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura Dimensione della confezione
16174407 120 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 24
16154657 30 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 48
16144407 60 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 24
16194407 60 mL Pulp/Vinyl pezzi 288
16144397 120 mL Pulp/Vinyl pezzi 160
16154397 240 mL Pulp/Vinyl pezzi 108
16184407 240 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
16164397 480 mL Pulp/Vinyl pezzi 60
16154407 480 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
16144417 950 mL Pulp/Vinyl pezzi 12
16164407 1000 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 16174407
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Amber Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps are made from Type III soda-lime glass for solvent, chemical or sample storage. Packaged in convenience packs with white polypropylene caps attached to maintain cleanliness and protect UV-sensitive contents.
Amber Boston round Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage. Packaged in convenience packs with white polypropylene caps attached to maintain cleanliness
  • General use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important
  • Feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Type III soda-lime glass offers minimal chemical interference with contents
  • Amber color absorbs all wavelengths in the ultraviolet spectrum, ensures integrity for long-term storage, and offers excellent protection for UV-sensitive contents
  • White polypropylene cap offers good impact strength, thermal resistance and pliability
  • Packaged in convenience packs with caps attached to maintain cleanliness
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 12 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 115 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura White
Finitura collo 22-400
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 112 mm
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 22-400 mm
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Tipo di chiusura Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Boston Round Bottle