Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Descrizione
- Ideal for when content integrity and UV protection is important
- Features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Glass offers minimal chemical interference with contents
- Ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents
- Absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
- White Polypropylene cap offers good impact strength, thermal resistance and pliability
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 480 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 16 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 171 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 12 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 28-400 |
| Vedi altri risultati |