Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 18 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 10 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 288 |
| Finitura collo | 20-400 |
| Closure Included | No |
| Bocca | Narrow |
| Vedi altri risultati |