Learn More
Wheaton™ Fiale per diagnostica ambrate
Codice prodotto. 14863582 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 154
pezzi 320
pezzi 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
14863582 5 mL pezzi 320
14873582 10 mL pezzi 154
14893582 25 mL pezzi 99
14853582 3 mL pezzi 320
14883582 20 mL pezzi 130
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 14863582 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 102030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    97.52€ / pezzi 320
    Risparmia 13.48€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent clarity and dimensional consistency from vial to vial due to tubular design. Wheaton™ Type 1 Diagnostic Amber Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass that conforms to USP Type 1 requirements for light transmission to protect light-sensitive products.
  • Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper or urea EPE lined cap
  • Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
  • Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
Specifica
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for freeze drying applications, all diagnostic and pharmaceutical applications
Stile collo Screw
Stile Tubular
Stile filo A vite
Quantità 320/Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 41 mm
Product Type Diagnostic Vial