Learn More
Wheaton™ Fiale per diagnostica ambrate
Codice prodotto. 14873582 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 154
pezzi 320
pezzi 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
14873582 10 mL pezzi 154
14893582 25 mL pezzi 99
14853582 3 mL pezzi 320
14863582 5 mL pezzi 320
14883582 20 mL pezzi 130
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 14873582 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 102050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.35€
    80.82€ / pezzi 154
    Risparmia 5.53€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent clarity and dimensional consistency from vial to vial due to tubular design. Wheaton™ Type 1 Diagnostic Amber Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass that conforms to USP Type 1 requirements for light transmission to protect light-sensitive products.
  • Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper or urea EPE lined cap
  • Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
  • Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
Specifica
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per applicazioni di liofilizzazione, tutte le applicazioni diagnostiche e farmaceutiche
Stile collo Filettatura della vite
Stile Tubolare
Stile filo A vite
Quantità 154/conf.
Autoclavabile Sì
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Diagnostic Vial