Learn More
Neville and More™ Amber Glass Alpha Bottle with Tamper-evident Cap, 150 mL
Descrizione
- 28 mm Neck
- White, LDPE-lined cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 1 Bottle |
| Sterilità | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Bocca | Threaded |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Rivestimento interno chiusura | PTFE/Polyethylene Foam |
| Vedi altri risultati |