Learn More
Karl Hecht™ Amber Glass Bottle with Glass Stopper
Codice prodotto. 10555382
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10555382 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10555382 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 41283018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.01€
    12.14€ / pezzi 1
    Risparmia 6.87€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Provided with standard ground joint.
  • Amber color to protect light-sensitive contents
  • With glass stopper
  • Narrow neck
  • Joint size 19/26
  • Capacity of 250mL
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Amber
Da utilizzare con (applicazione) Storing Light-Sensitive Media
Include Chiusura
Materiale Glass
Giunto rastremato standard 19/26
Closure Included Sì
Materiale chiusura Glass
Product Type Storage Bottle