Learn More
Duran™ Flaconi da laboratorio in vetro ambrato
In vetro borosilicato. I flaconi da laboratorio in vetro ambrato DURAN™ vengono generalmente utilizzati per conservare e trasportare sostanze fotosensibili.
185.00€ - 398.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11730864 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Duran™
218062405
100 ml 185.00€
pezzi 10 Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 16
Aggiungi al carrello
13121764 Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Duran™
218064406
500 ml 343.00€
pezzi 10 Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 4
Aggiungi al carrello
11689918 Vedere i documenti Duran™
218065102
750 mL 398.00€
pezzi 10 Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
23-06-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chiusura Vistop antimanomissione con rivestimento in PolyCone
  • Certificazione ISO
  • Vetro a calce sodata trasparente