Learn More
Azpack™ Flaconi per prodotti in polvere con collo largo in vetro ambrato con tappi a vite in urea neri
Descrizione
- Constructed of amber-colored soda lime glass
- Includes black urea screw cap closure
- Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Ambra |
| Materiale | Vetro sodico-calcico |
| Quantità | 20/conf. |
| Colore chiusura | Nero |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 121 mm |
| Rivestimento interno chiusura | Wood Pulp-faced PVDC |
| Materiale chiusura | Urea |
| Vedi altri risultati |