Learn More
Azpack™ Flaconi per prodotti in polvere con collo largo in vetro ambrato con tappi senza inserto in polipropilene bianco
Descrizione
- Soda lime glass bottle
- Wide mouth
- Includes fitted white polypropylene cap without liner
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Colore | Ambra |
| Materiale | Vetro sodico-calcico |
| Quantità | 40/conf. |
| Colore chiusura | Bianco |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 78 mm |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Dimensione chiusura | 38/R3 |
| Vedi altri risultati |