Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura stretta in HDPE color ambra
Codice prodotto. 11947924 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Finitura collo:
24-400
28-400
38-430
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Finitura collo unitSize
11947924 500 mL 28-400 pezzi 48
11937944 125 mL 24-400 pezzi 72
11947944 250 ml 24-400 pezzi 72
11927914 1000 ml 38-430 pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11947924
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Amber polypropylene screw caps
Protect light-sensitive materials during sampling, shipping or storage
  • Amber high-density polyethylene
  • Available in various capacities
Fisherbrand HDPE containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Compliance
Meet U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 17 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore Amber
Materiale HDPE
Finitura collo 28-400
Certificazione/Conformità U.S. Pharmacopoeia 661
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap