Learn More
Glassco Amber Reagent Bottle, Screw Cap
Descrizione
- Amber reagent bottles with GL-45 screw cap and pouring ring.
- Capacity ranges from 100 mL to 2L.
- Made from 3.3 Boro glass.
- Complies with DIN/ISO 4796 standards.
- Autoclavable polypropylene screw cap.
- Polypropylene drip-free pouring ring.
- Clear scale graduation and large marking area.
- Bottles are autoclavable and can be sterilized.
- Withstands high temperatures.
- Highly resistant to chemicals and high mechanical strength.
- Printed with a retrace code.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Colore | Amber |
| Include | Printed with Retrace Code |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Quantità | 10/Pk. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | Yes |
| Bocca | Narrow |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Vedi altri risultati |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?