Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Amber Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
Codice prodotto. 11842552
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11842552 500 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11842552 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 03003158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    646.33€ / pezzi 10
    Risparmia 183.67€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
DURAN™ glass flask with conical ground joint
  • According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4797
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per confezione 10
Giunto a bussola 29/32
Diametro (sistema metrico) esterno 105 mm