Learn More
Emma Safety Footwear Amber Safety Shoes
Supremely comfortable, sculpted ladies safety shoe. Features SmartTecAir™ technology to remove moisture and perspiration instantly.
129.32€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Amber |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15919101
|
Emma Safety Footwear
MM94251635 |
35 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15929101
|
Emma Safety Footwear
MM94251636 |
36 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15939101
|
Emma Safety Footwear
MM94251637 |
37 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15949101
|
Emma Safety Footwear
MM94251638 |
38 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15959101
|
Emma Safety Footwear
MM94251639 |
39 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15969101
|
Emma Safety Footwear
MM94251640 |
40 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15979101
|
Emma Safety Footwear
MM94251641 |
41 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15989101
|
Emma Safety Footwear
MM94251642 |
42 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- GripForce™ Easy Twist
- Microfiber construction
- ESD: Electrostatic Discharge
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Amber | |
Microfiber |