Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia con collo a vite in vetro sodico-calcico ambrato con collo sagomato
Especificaciones
Especificaciones
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) interno | 76.8 mm |
| Materiale | In vetro soda-calcico |
| ID collo (sistema metrico) | 28 mm |
| N. per confezione | 10 Pack |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Materiale della vite | Polipropilene |
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale rivestimento interno | Polycone |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?