Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo sagomato
Codice prodotto. 12850944 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12850944 15 ml pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12850944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.55€
    19.10€ / pezzi 40
    Risparmia 0.45€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flacone in vetro Alpha di tipo 3 da 28 mm in PP con tappo antimanomissione.
  • Caratteristiche: pareti medie con bordo
  • Grado: provetta per test in vetro borosilicato con coefficiente di espansione 3.3
  • Conforme a: ISO 4142
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) interno 33 mm
Intervallo del volume di riempimento 22 ml
Materiale In vetro soda-calcico
ID collo (sistema metrico) 28 mm
N. per confezione Confezione da 40
Quantità Confezione da 40
Materiale della vite Polipropilene
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno Polycone
Capacità nominale 15 ml
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Rivestimento interno chiusura Polycone
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 33 mm
Tipo di chiusura Vistop antimanomissione
Forma Rotondo
Product Type Bottiglia