Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo sagomato
Codice prodotto. 12800954 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12800954 250 ml pezzi 20
11367114 30 ml pezzi 40
11377114 60 ml pezzi 40
12880944 100 ml pezzi 20
12890944 150 ml pezzi 20
12810954 500 ml pezzi 10
12820954 1000 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12800954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.95€
    16.33€ / pezzi 20
    Risparmia 7.62€
    31% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi in vetro a calce sodata color ambra Fisherbrand™ con chiusura da 28 mm sono indicati in laboratorio per la conservazione e la manipolazione di terreni per esperimenti.
  • Tamper evident vistop closure with polycone liner
  • ISO certified
  • Amber soda lime glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) interno 62 mm
Materiale In vetro soda-calcico
ID collo (sistema metrico) 28 mm
N. per confezione 20Pack
Quantità 20 Pack
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno LDPE
Capacità nominale 250 ml
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 62 mm
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità ISO
Product Type Bottiglia