Learn More
FISHERBRAND™ Amber Wide Mouth Packer Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Codice prodotto. 16164367 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16164367 120 mL pezzi 24
16144367 30 mL pezzi 24
16154367 60 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16164367
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Vetro a calce sodata, color ambra, USP tipo III, ideale per la conservazione di campioni fotosensibili o polveri secche. Agevole rimozione del contenuto
  • Amber USP Type III soda-lime glass filters ultraviolet wavelengths to protect light-sensitive samples and dry powders
  • Wide mouth opening allows for easy addition and removal of contents
  • Black phenolic caps provide a secure, reliable seal
  • Classic packer bottle design suited for pharmaceutical and laboratory packaging applications
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Amber
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Black
Finitura collo 38-400
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Wide
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Cone
Materiale chiusura Phenolic
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Forma Round
Product Type Wide Mouth Packer Bottle