Learn More
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer Glass Bottles with Black Phenolic Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7144760 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16164367 120 mL pezzi 24
16144367 30 mL pezzi 24
16154367 60 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16164367
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Vetro a calce sodata, color ambra, USP tipo III, ideale per la conservazione di campioni fotosensibili o polveri secche. Agevole rimozione del contenuto
  • Features a wide opening, making them ideal for general purpose use
  • Amber color filters out ultraviolet wavelengths and can be used for light sensitive solids
  • Classic vitamin bottles for pharmaceutical packaging
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Amber
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Colore chiusura Black
Finitura collo 38-400
Closure Included
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Cone
Materiale chiusura Phenolic