Learn More
FISHERBRAND™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
- Ampia apertura per facilitare il trasferimento del contenuto
- Il colore ambrato protegge dai raggi ultravioletti e ne consente l'uso con i solidi fotosensibili
- Forma classica dei flaconi per vitamine, spesso utilizzati nelle confezioni farmaceutiche
- Spesso utilizzati in applicazioni chimiche e ambientali
- I tappi offrono una buona resistenza agli urti e flessibilità, possono essere fusi nuovamente dopo la realizzazione
- Il rivestimento del tappo è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 16 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 68 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 24 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore chiusura | Bianco |
| Finitura collo | 28-400 |
| Vedi altri risultati |