Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7144761 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 ml
120 mL
250 ml
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 216
pezzi 24
pezzi 6
pezzi 624
pezzi 720
pezzi 912
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura unitSize
16174457 15 mL Pulp/Vinyl pezzi 624
16184357 30 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 24
16184477 2500 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
16104367 120 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 24
16134367 950 mL PTFE/polietilene espanso pezzi 12
16164457 1250 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 6
16194357 60 ml PTFE/polietilene espanso pezzi 24
16174477 6 mL Pulp/Vinyl pezzi 720
16114367 250 ml PTFE/polietilene espanso pezzi 24
16124367 500 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
16174367 60 ml Pulp/Vinyl pezzi 216
16194477 8 mL Pulp/Vinyl pezzi 912
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 16174457
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Amber, USP Type III soda-lime glass ideal for storage of light sensitive samples or dry powders. Easy removal of contents.
  • Ampia apertura per facilitare il trasferimento del contenuto
  • Il colore ambrato protegge dai raggi ultravioletti e ne consente l'uso con i solidi fotosensibili
  • Forma classica dei flaconi per vitamine, spesso utilizzati nelle confezioni farmaceutiche
  • Spesso utilizzati in applicazioni chimiche e ambientali
  • I tappi offrono una buona resistenza agli urti e flessibilità, possono essere fusi nuovamente dopo la realizzazione
  • Il rivestimento del tappo è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 16 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 53 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 624
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 28-400
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm