Learn More
FISHERBRAND™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
Codice prodotto. 16154357 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Quantità:
12
24
36
60
84
180
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 60
pezzi 84
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
16154357 250 mL 24 pezzi 24
16124357 30 mL 24 pezzi 24
16134357 60 ml 24 pezzi 24
16144357 120 mL 24 pezzi 24
16184367 120 mL 180 pezzi 180
16194367 250 mL 84 pezzi 84
16164357 500 mL 12 pezzi 12
16104377 500 mL 60 pezzi 60
16174357 950 mL 12 pezzi 12
16114377 950 mL 36 pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 16154357
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I contenitori a imboccatura larga in vetro color ambra Fisherbrand™con tappi in polipropilene bianco sono ideali per la conservazione di campioni fotosensibili o polveri secche.
  • L'imboccatura larga li rende ideali come flaconi generici per materiali solidi
  • Il colore ambrato protegge dalle radiazioni ultraviolette e ne consente l'uso con solidi fotosensibili
  • Questi contenitori ambrati sono i classici flaconi per vitamine e vengono spesso impiegati nelle confezioni farmaceutiche
  • Agevole trasferimento del contenuto
  • Buona resistenza agli urti e adattabilità
  • I tappi possono essere nuovamente fusi dopo la realizzazione
  • Il rivestimento interno è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 18 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 10 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 47 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 45-400
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 44 mm
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 45-400 mm
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Forma Round
Product Type Wide Mouth Packer Bottle