Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16164357 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Quantità:
12
24
36
60
84
180
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 60
pezzi 84
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità unitSize
16164357 500 mL 12 pezzi 12
16124357 30 mL 24 pezzi 24
16134357 60 ml 24 pezzi 24
16144357 120 mL 24 pezzi 24
16184367 120 mL 180 pezzi 180
16154357 250 mL 24 pezzi 24
16194367 250 mL 84 pezzi 84
16104377 500 mL 60 pezzi 60
16174357 950 mL 12 pezzi 12
16114377 950 mL 36 pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 16164357
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I contenitori a imboccatura larga in vetro color ambra Fisherbrand™con tappi in polipropilene bianco sono ideali per la conservazione di campioni fotosensibili o polveri secche.
  • L'imboccatura larga li rende ideali come flaconi generici per materiali solidi
  • Il colore ambrato protegge dalle radiazioni ultraviolette e ne consente l'uso con solidi fotosensibili
  • Questi contenitori ambrati sono i classici flaconi per vitamine e vengono spesso impiegati nelle confezioni farmaceutiche
  • Agevole trasferimento del contenuto
  • Buona resistenza agli urti e adattabilità
  • I tappi possono essere nuovamente fusi dopo la realizzazione
  • Il rivestimento interno è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 149 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 12
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 53-400
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Product Type Contenitori a imboccatura larga
Rivestimento interno chiusura Polpa/vinile
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53-400 mm
Diametro (sistema metrico) 81 mm