Learn More
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer Glass Bottles without Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16144497 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 36
pezzi 60
pezzi 84
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16144497 120 mL pezzi 180
16144527 250 mL pezzi 84
16134527 950 mL pezzi 36
16124527 500 mL pezzi 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16144497
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Amber, USP Type III soda-lime glass ideal for storage of light sensitive samples or dry powders. Easy removal of contents.
  • Features a wide opening
  • Amber color filters out ultraviolet wavelength
  • Often used in chemical and environmental applications
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 35 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 25 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 180
Finitura collo 38-400
Closure Included No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Dimensione chiusura 38-400 mm
Diametro (sistema metrico) 54 mm