Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 41 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 32 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 84 |
| Finitura collo | 45-400 |
| Closure Included | No |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 119 mm |
| Vedi altri risultati |