Learn More
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Straight Sided Glass Jars with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16104487 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16104487 240 mL pezzi 12
16114587 120 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16104487
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Amber Wide Mouth Straight Sided Glass Jars with White Polypropylene Caps are made from USP Type III soda-lime glass. The wide mouth design is ideal for large solid samples and allows complete removal of contents. Perfect for soil sampling and environmental applications.
  • Amber USP Type III soda-lime glass construction
  • Wide mouth design ideal for large solid samples and easy filling
  • Straight sided walls designed without shoulders for maximum storage capacity and complete removal of contents
  • Ideal for soil sampling and environmental applications
  • Supplied with white polypropylene caps
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 67 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 61 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Soil Sampling and Environmental Applications
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 92 mm
Materiale Glass
Quantità 12
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 70 to 400
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 89 mm
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 70 to 400 mm
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto
Monouso Reusable
Product Type Straight-sided Jar