Learn More
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Straight Sided Glass Jars without Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 120 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 54 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 40 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Soil Sampling and Environmental Applications |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 24 |
| Colore chiusura | N/A |
| Finitura collo | 58-400 |
| Vedi altri risultati |