Learn More
AmberChrom™, 1x8, 100-200 mesh, Cl-form, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17545615 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17545615 100 g 100g
17555615 500 g 500g
17535615 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17545615 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 472961000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Formula molecolare C31H39N
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00146763
InChI Key HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-diethenylbenzene; 1-ethenyl-2-ethylbenzene; ethenylbenzene; trimethylamine
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico AmberChrom™
Forma fisica Beads
CAS min. % 35%, 55%
CAS max % 45%, 65%
Capacità di scambio ionico ≥1.2 eq/L (Cl form)
Dimensione particelle 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Imballaggio Plastic Bottle
Capacità di ritenzione dell'acqua 39 to 45 % (Cl form)
Colore White to Yellow
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water