Learn More
AmberChrom™, 50WX2, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17505625 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17505625 100 g 100g
17515625 500 g 500g
17595615 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17505625 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 473031000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Formula molecolare C28H30
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00132722
InChI Key NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-diethenylbenzene; 1-ethenyl-2-ethylbenzene; ethenylbenzene
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico AmberChrom™
Forma fisica Beads
CAS min. % 18%, 74%
CAS max % 26%, 74%
Capacità di scambio ionico ≥0.6 eq/L (H form)
Dimensione particelle 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 50 μm), ≤15 % (> 210 μm)
Imballaggio Plastic Bottle
Capacità di ritenzione dell'acqua 74 to 82 % (H form)
Colore White to Yellow to Orange
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water