Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 100-200 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17535605 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17535605 500 g 500g
17525605 100 g 100g
17515605 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17535605 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 472925000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Formula molecolare C28H30
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00132722
InChI Key NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-diethenylbenzene; 1-ethenyl-2-ethylbenzene; ethenylbenzene
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico AmberChrom™
Forma fisica Beads
CAS min. % 42%, 50%
CAS max % 50%, 58%
Capacità di scambio ionico ≥1.7 eq/L (H form)
Dimensione particelle 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Imballaggio Plastic Bottle
Capacità di ritenzione dell'acqua 50 to 58 % (H form)
Colore Beige to Green/Beige to Light Brown
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AmberChrom 50WX8, H-form
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene