Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17545605 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17545605 2.5 kg 2.50kg
17555605 100 g 100g
17565605 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17545605 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 472930025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identifiants chimiques
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Formula molecolare C28H30
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00132722
InChI Key NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-diethenylbenzene; 1-ethenyl-2-ethylbenzene; ethenylbenzene
SMILES *
Spécification
Materiale o nome chimico AmberChrom™
Forma fisica Beads
CAS min. % 42%, 50%
CAS max % 50%, 58%
Capacità di scambio ionico ≥1.7 eq/L (H form)
Dimensione particelle 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Imballaggio Plastic Bottle
Capacità di ritenzione dell'acqua 50 to 58 % (H form)
Colore Beige to Green/Beige to Light Brown
Quantità 2.5 kg
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • AmberChrom 50WX8, H-form
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Mention de danger
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene, Divinylbenzene and EthylstyreneCopolymer, Sulfonated
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.