Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17555605 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17555605 100 g 100g
17565605 500 g 500g
17545605 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17555605 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 472931000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Formula molecolare C28H30
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00132722
InChI Key NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-diethenylbenzene; 1-ethenyl-2-ethylbenzene; ethenylbenzene
SMILES *
Specifications
Materiale o nome chimico AmberChrom™
Forma fisica Beads
CAS min. % 42%, 50%
CAS max % 50%, 58%
Capacità di scambio ionico ≥1.7 eq/L (H form)
Dimensione particelle 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Imballaggio Plastic Bottle
Capacità di ritenzione dell'acqua 50 to 58 % (H form)
Colore Beige to Green/Beige to Light Brown
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • AmberChrom 50WX8, H-form
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: AmberChrom