Learn More
Amberchrom™ 50WX8 50-100 (H)
Codice prodotto. 11499617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499617 500 g 500g
11489617 100 g 100g
11409627 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22109.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 50-100 (H) is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography and as a catalyst. It is involved in the separation medium for thin layer chromatography, paper chromatography and low pressure liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dowex|r 50WX8 50-100 (H) is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography and as a catalyst. It is involved in the separation medium for thin layer chromatography, paper chromatography and low pressure liquid chromatography.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11119-67-8
Numero MDL MFCD00132726
IUPAC Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex™ 50WX8 50-100 (H)
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dowex 50WX8 50-100 (H)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8