Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17770689 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17770689 100 g 100g
17780689 500 g 500g
17760689 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17770689 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 472911000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Specifications
Forma fisica Beads
CAS 69011-20-7, 7732-18-5
CAS min. % 0.5
CAS max % 0.58
CAS Min % 0.5
Colore Beige to Green/Beige to Light Brown
Quantità 100 g