Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17780689 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17780689 500 g 500g
17770689 100 g 100g
17760689 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17780689 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 472915000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Materiale o nome chimico AmberChromTM
Forma fisica Beads
Dimensione particelle 50 to 100 mesh; =<20% (< 180 μm); =<15 % (> 500 μm)
Imballaggio Plastic bottle
Numero MDL 00132726
Capacità di ritenzione dell'acqua 50 to 56 % (H form)
Colore Beige to Brown
Quantità 500 g
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Accessories