Learn More
Amberjet™ 4200-Cl
Codice prodotto. 10331424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10331424 2.5 kg 2.50kg
10247320 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10331424 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301330025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 60177-39-1 | C22H31ClN | 344.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60177-39-1
Formula molecolare C22H31ClN
Molecular Weight (g/mol) 344.95
Numero MDL MFCD00145586
Specifica
Materiale o nome chimico Amberjet™ 4200-Cl
Forma fisica Beads
Dimensione particelle 0.600 to 0.800mm harmonic mean size, 0.5% Max. (<0.425mm), 5.0% Max. (>0.850mm), 1.25 uniformity coefficient Max.
Capacità totale volume (Cl): 1.30 eq/L min.
Capacità di ritenzione dell'acqua (Cl): 49% to 55%
Colore Yellow
Quantità 2.5 kg