Learn More
Amberlite™ 1000H Cation, for Ion Chromatography, Gel, Strongly Acidic, Hydrogen form (size 0.62-0.80mm), Fisher Chemical
Codice prodotto. 11907001 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11907001 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11907001 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore IE/1012/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Forma fisica Solid
CAS 69011-20-7
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C28H30
Numero MDL MFCD00132722
Colore Amber
Sinonimo porapak p, lewatit c267 ion exchange resin, ion exchange resin, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, cation exchange resin, ethidium bromide adsorber, divinylbenzene, ethylvinylbenzene, vinylbenzene copolymer, ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, ethylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated
Quantità 500 g
InChI Key NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
IUPAC Name 1,2-bis(ethenyl)benzene;1-ethenyl-2-ethylbenzene;styrene
Molecular Weight (g/mol) 0.00
PubChem CID 172244
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amberjet 1000 H Resin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene, diethynyl-,polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated