Learn More
Amberlite™ FPC3500, ion-exchange resin
Codice prodotto. 10389852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10389852 1 kg 1kg
10339612 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10389852 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389990010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12125-02-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite™ FPC3500
Forma fisica Beads
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Capacità di scambio ionico Total exchange capacity (H):min. 2.60 eq/L
Dimensione particelle Uniformity coefficient:max. 2.00, Harmonic mean size:0.450 to 0.650mm, Particle size (<0.300mm): max. 2.0%, (>1.180mm): max. 5.0%
Imballaggio Plastic bottle
Numero MDL MFCD08460528
Capacità di ritenzione dell'acqua Moisture hold cont.(H):60.0 to 70.0%
Colore Yellow
Quantità 1 kg