Learn More
Amberlite™ IR120 (H+), TRC
Codice prodotto. 30180222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180222 5 g 5g
30180034 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30180222 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5760135G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39389-20-3
Sinonimo Vinylbenzenesulfonic Acid-divinylbenzene Copolymer
SMILES OS(=O)(=O)c1ccccc1C=C.C=Cc2ccccc2C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite IR120 (H+)
Quantità 5 g
Shipping Condition Room Temperature
Peso formulazione 314.0977