Learn More
Amberlite IRA-402 Chloride, TRC
Codice prodotto. 30318197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318197 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318197 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA524390500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite IRA-402 Chloride
CAS 52439-77-7
Quantità 500 mg
Sinonimo Amberlite IRA-402 Chloride