Learn More
Amberlite IRA-402 Chloride, TRC
Codice prodotto. 30327033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327033 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327033 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5243901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite IRA-402 Chloride
CAS 52439-77-7
Quantità 1 g
Sinonimo Amberlite IRA-402 Chloride