Learn More
Amberlite™ IRA-402, Cl-form, ion-exchange resin
Codice prodotto. 11996991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11996991 5 kg Plastic drum 5kg
10028991 250 g Plastic bottle 250g
10374502 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11996991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369940050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 52439-77-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52439-77-7
Numero MDL MFCD00145564
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite™ IRA-402
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Imballaggio Plastic drum
Capacità totale volume (Cl):> 1.20 eq/L
Capacità di ritenzione dell'acqua (Cl): 49.0 to 60.0%
Colore Yellow
Quantità 5 kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.