Learn More
Amberlite IRA-402(Cl), ion exchange resin
Codice prodotto. 11451080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451080 500 g 500g
11441080 100 g 100g
11431080 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11451080 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25556.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 52439-77-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52439-77-7
Numero MDL MFCD00145564
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite IRA-402(Cl)
Nota nome ion exchange resin
Densità 1.07
Quantità 500 g