Learn More
Amberlite™ IRC-748, ion-exchange resin
Codice prodotto. 10748501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748501 250 g Plastic Bottle 250g
10153821 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335392500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 79620-28-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79620-28-3
Numero MDL MFCD00132702
Specifications
Materiale o nome chimico Amberlite™ IRC-748
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70,% <0.300mm: <1.0%,%>1.000mm: <5.0%, harmonic mean size: 0.500 - 0.650mm
Imballaggio Plastic Bottle
Capacità di ritenzione dell'acqua (Na+): 60 to 65%
Densità 0.7500g/mL
Indice di Merck 14, 382
Quantità 250 g